Imprimer
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
374830010 374830050
ACRO374830010EA 189 EUR
ACRO374830010 ACRO374830050
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite 97%
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Appearance: Clear to hazy colorless to yellow Liquid
Formule: C₉H₁₈ClN₂OP
Densité: 1,061 g/cm³
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011544
Numéro CAS: 89992-70-1
UN: 2845
ADR: 4.2,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Chloride (Cl) 14.5 to 15.5 %