2,2-Di(tert-butylperoxy)butane 50% dans une essence minérale sans composé aromatique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Appearance: Clear solution
Formule:
C₁₂H₂₆O₄ Densité: 0,805 g/cm³ Point éclair: 43 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00048243 Numéro CAS: 2167-23-9 UN: 3103 ADR: 5.2, |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear solution |
Titration Iodometric | 49 to 51 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Impurity | ≤0.3 % Hydroperoxides (as TBHP) |