Imprimer
(S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine 97+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
348370010 348370050 348372500
ACRO348370010EA 176 EUR
ACRO348370010 ACRO348370050 ACRO348372500
(S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine 97+%
(S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
CAS No.: 119237-64-8
Formule: C₁₇H₁₉N
Densité: 1,062 g/cm³
Point éclair: 109 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00799525
Numéro CAS: 119237-64-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5860 to 1.5880 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Specific optical rotation -2° to -4° (25°C, 589 nm) (c=1, chloroform)