Imprimer
tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (R)-tert-Butyl 3-aminobutanoate
337955000 337950025
ACRO337955000EA 231 EUR
ACRO337955000 ACRO337950025
tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate 95%
tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate
CAS No.: 158849-23-1
Formule: C₈H₁₇NO₂
Point d'ébullition: 50 °C (,7 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798293
Numéro CAS: 158849-23-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation -21° to -27° (20°C, 589 nm) (C=1, CHCl3)