O-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-serine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Boc-D-Ser(Bzl)-OH, N-Boc-O-benzyl-D-serine
Appearance: White Powder
Formule:
C₁₅H₂₁NO₅ Point de fusion: 58…61 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00038248 Numéro CAS: 47173-80-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 58 to 63 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -20° to -24° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH) |