(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(1R,2R)-(-)-[1,2-Cyclohexanediamino-N,N'-bis(3,5-di-t-butylsalicylidene)]manganese (III) chloride, (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tertbutylsalicylidene)-1,2- cyclohexanediaminomanganese(III) chloride, (R,R)-Jacobsen Cat.
CAS No.: 138124-32-0
Formule:
C₃₆H₅₂ClMnN₂O₂ Point de fusion: 330…332 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02101664 Numéro CAS: 138124-32-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark brown Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥96.0 % |