Imprimer
Sodium-2-propylvalerate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
271830050 271830250
ACRO271830050EA 54.3 EUR
ACRO271830050 ACRO271830250
Sodium-2-propylvalerate 98%
Sodium-2-propylvalerate
Appearance: White Powder
Formule: C₈H₁₅O₂Na
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078604
Numéro CAS: 1069-66-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %