Imprimer
9-Benzhydrylidene-10-anthrone 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
388260010 388260050
ACRO388260010EA 21.6 EUR
ACRO388260010 ACRO388260050
9-Benzhydrylidene-10-anthrone 95%
9-Benzhydrylidene-10-anthrone
Appearance: Yellow to beige Powder
Formule: C₂₇H₁₈O
Point de fusion: 203…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019172
Numéro CAS: 667-91-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 212 °C
HPLC ≥94 %