Imprimer
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼500
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methoxypolyethylene glycols, Methoxy poly(ethylene glycol), PEG MME, Poly(ethylene glycol) methyl ether, mPEG, Methoxypolyethylene glycols-average M.W. 1000, m-PEG-OH
387895000 387890010
ACRO387895000EA 119 EUR
ACRO387895000 ACRO387890010
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼500
Polyethylene glycol monomethyl ether
Appearance: Clear liquid
Formule: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1,08 g/cm³
Point éclair: 268 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084416
Numéro CAS: 9004-74-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless or white Liquid or viscous liquid or pasta
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 %
Average molecular weight 450 to 550
pH 5.0 to 7.5 (1 % in water)
Hydroxyl value 106 to 119 mg KOH/g