Imprimer
Choline hydroxide 45% (p/p) en solution aqueuse stabilisé, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
386721000 386725000 386720025 386720100
ACRO386721000EA 104 EUR
ACRO386721000 ACRO386725000 ACRO386720025 ACRO386720100
Choline hydroxide 45% (p/p) en solution aqueuse stabilisé, pur
Choline hydroxide
Formule: C₅H₁₅NO₂
Densité: 1,07 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002831
Numéro CAS: 123-41-1
UN: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to tan Viscous solution
Stabilizer about 0.2 % ethylenediamine
Titration with HClO4 44.0 to 48.0 %