1-Méthylcyclohexene 98+% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₁₂ Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa) Point de fusion: –120,4 °C Densité: 0,81 g/cm³ Point éclair: –3 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001548 Numéro CAS: 591-49-1 UN: 1993 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4492 to 1.4512 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Stabilizer | 10 ppm hydroquinone |
Sulfate (SO4) | ≤0.015 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.001 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |