Imprimer
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
109220250 109221000
ACRO109220250EA 64.4 EUR
ACRO109220250 ACRO109221000
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Appearance: White to off-white Crystalline powder or crystals
Formule: C₆H₁₂ClN
Point de fusion: 171…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012718
Numéro CAS: 7250-67-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 175 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %