Ethyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 4644-61-5
Formule:
C₈H₁₃NO₃ Point de fusion: 169…175 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043267 Numéro CAS: 4644-61-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 169 to 175 °C |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |