Imprimer
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
370620010 370620050 370620250
ACRO370620010EA 34.1 EUR
ACRO370620010 ACRO370620050 ACRO370620250
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane 97%
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
CAS No.: 35000-38-5
Formule: C₂₄H₂₅O₂P
Point de fusion: 146…151 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075545
Numéro CAS: 35000-38-5
UN: 3464
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 155 °C
Carbon (C) 73.5 to 79.5 %