Imprimer
Amberlite® IRA-402 (Cl) résine échangeuse d'ions
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
369942500 369940010 369940050
ACRO369942500EA 50.9 EUR
ACRO369942500 ACRO369940010 ACRO369940050
Amberlite® IRA-402 (Cl) résine échangeuse d'ions
Amberlite® IRA-402 (Cl)
CAS No.: 52439-77-7
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145564
Numéro CAS: 52439-77-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Semitransparent beads
Particle size ≤5.0 % (> 1180 micron)
Harmonic mean size 0.600 to 0.750 mm
Uniformity coefficient ≤1.60
Moisture holding capacity 49.0 to 60.0 % (Cl)
Total volume capacity ≥1.20 eq/l (Cl)