Imprimer
Benzylbis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
369711000 369715000
369711000.EA 59.7 EUR
369711000. 369715000.
Benzylbis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Benzylbis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formule: C₄₃H₃₇ClP₂Pd
Point de fusion: 166…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010395
Numéro CAS: 22784-59-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Palladium (Pd) ≥13.8 %