Imprimer
Sodium glycocholate hydrate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
369460050 369460250
ACRO369460050EA 699 EUR
ACRO369460050 ACRO369460250
Sodium glycocholate hydrate 98%
Sodium glycocholate hydrate
Appearance: White to off-white Powder
Formule: C₂₆H₄₂NO₆Na·xH₂O
Point de fusion: 210…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037360
Numéro CAS: 207614-05-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation On anhydrous basis
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (On anhydrous basis)