N-Methyl-tert-butylamine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule:
C₅H₁₃N Point d'ébullition: 67…69 °C (760 mmHg) Densité: 0,727 g/cm³ Point éclair: –26 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042853 Numéro CAS: 14610-37-8 UN: 2945 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm) |
GC | 96.0 % |