Imprimer
Pyrrole-2-carbonitrile 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
368350010 368350050
ACRO368350010EA 70.2 EUR
ACRO368350010 ACRO368350050
Pyrrole-2-carbonitrile 97%
Pyrrole-2-carbonitrile
Appearance: Clear yellow to orange Liquid
Formule: C₅H₄N₂
Point d'ébullition: 115…120 °C (10 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234061
Numéro CAS: 4513-94-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %