Imprimer
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Amidinopyrazole Hydrochloride, 1H-Pyrazole-1-carboxamidine monohydrochloride, Hydrochloride, 1-Pyrazolecarboxamidine, Praxadine
368250100 368250500
ACRO368250100EA 120 EUR
ACRO368250100 ACRO368250500
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride 99%
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
Appearance: White to light yellow Crystalline powder or crystals
Formule: C₄H₇ClN₄
Point de fusion: 167…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210087
Numéro CAS: 4023-02-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 170 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %