Imprimer
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
367810010 367810050 367810250
ACRO367810010EA 41.6 EUR
ACRO367810010 ACRO367810050 ACRO367810250
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 97%
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
CAS No.: 722-92-9
Formule: C₉H₇F₆NO
Point de fusion: 147…152 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039258
Numéro CAS: 722-92-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %