Imprimer
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
367480010 367480050
ACRO367480010EA 239 EUR
ACRO367480010 ACRO367480050
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 97%
Benzeneruthenium(II) chloride dimer
Formule: C₁₂H₁₂Cl₄Ru₂
Point de fusion: 249 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064686
Numéro CAS: 37366-09-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Ruthenium (Ru) 39.2 to 41.0 %