Imprimer
Triphénylphosphine 1,0 - 1,5 mmol/g résine, "cross-linked" 1% DVB
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
366870050 366870250
ACRO366870050EA 127 EUR
ACRO366870050 ACRO366870250
Triphénylphosphine 1,0 - 1,5 mmol/g résine, "cross-linked" 1% DVB
Triphénylphosphine
CAS No.: 39319-11-4
Formule: C₁₈H₁₅P
Poids moléculaire: 262.29 g/mol
Point d'ébullition: 377
Point de fusion: 79
Point éclair: 180
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20489348
Numéro CAS: 39319-11-4
Indice Merck: 12,09873
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Beads
Particle size 100 to 200 mesh
Crosslinking 1 % DVB
Loading 1 to 1.5 mmol/g