Acide chlorhydrique 4 N dans un mélange 1,4-dioxane/eau
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
HCl Point de fusion: -30 °C Densité: 1,1 g/cm³ Point éclair: 12 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 UN: 2924 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Strength | 3.95 to 4.40 N |