Imprimer
Aluminium oxyde acidique Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A pour la chromatographie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
365750010 365750025 365750100
ACRO365750010EA 164 EUR
ACRO365750010 ACRO365750025 ACRO365750100
Aluminium oxyde acidique Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A pour la chromatographie
Aluminium oxide acidic
Formule: Al₂O₃
Poids moléculaire: 101.96 g/mol
Point d'ébullition: 2980 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 2030 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Particle size ≤5 % (<40 µm)
Specific surface area 185 to 225 m²/g
pH 4.0 to 5.0 (10% aqueous suspension)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %