Imprimer
methyl cyclobutanecarboxylate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl cyclobutanecarboxylate
365540050 365540250
ACRO365540050EA 70.5 EUR
ACRO365540050 ACRO365540250
methyl cyclobutanecarboxylate 98%
methyl cyclobutanecarboxylate
CAS No.: 765-85-5
Formule: C₆H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00095142
Numéro CAS: 765-85-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %