Imprimer
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(Trifluoromethyl)phenethylamine
365520010 365520050
ACRO365520010EA 33 EUR
ACRO365520010 ACRO365520050
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine 98%
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₉H₁₀F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040756
Numéro CAS: 52516-30-0
UN: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4635 to 1.4655 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %