Imprimer
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 8-Hydroxyquinoline-2-carboxaldehyde
347630050 347630010
ACRO347630050EA 479 EUR
ACRO347630050 ACRO347630010
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde 98%
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formule: C₁₀H₇NO₂
Poids moléculaire: 173.1681 g/mol
Point de fusion: 96…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168962
Numéro CAS: 14510-06-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
GC ≥97.5 %
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable