Imprimer
Calcium sulfate, Drierite™ 8 mesh pour séchage, avec indicateur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
219090020 219095000 219090050
ACRO219090020EA 513 EUR
ACRO219090020 ACRO219095000 ACRO219090050
Calcium sulfate, Drierite™ 8 mesh pour séchage, avec indicateur
Calcium sulfate
Formule: CaO₄S
Point de fusion: 1450 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010912
Numéro CAS: 7778-18-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 8 mesh
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical