Imprimer
D-(-)-Pantolactone 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pantolactone, (R)-(-)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, (R)-3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one, D-(-)-Pantoyl Lactone, D-(-)-2-Hydroxy-3,3-dimethyl-gamma-butyrolactone
218140250 218140050 218141000
ACRO218140250EA 107 EUR
ACRO218140250 ACRO218140050 ACRO218141000
D-(-)-Pantolactone 99%
D-(-)-Pantolactone
CAS No.: 599-04-2
Formule: C₆H₁₀O₃
Point d'ébullition: 120…122 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 88…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005392
Numéro CAS: 599-04-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -49° to -52° (25 °C, 589 nm) (c=2, H2O)