Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers) 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Methylnadic Anhydride, Methylnadic anhydride, Nadic Methyl Anhydride, Methyl-3,6-endomethylenetetrahydrophthalic Anhydride
Appearance: Clear light yellow Viscous liquid
Formule:
C₁₀H₁₀O₃ Poids moléculaire: 178.19 g/mol Point d'ébullition: 275 °C (760 mmHg) Densité: 1.23 g/cm³ Point éclair: 140 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00167036 Numéro CAS: 25134-21-8 UN: 2810 ADR: 6.1 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear light yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |