Allyl methacrylate 98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 96-05-9
Formule:
C₇H₁₀O₂ Point d'ébullition: 144 °C (760 mmHg) Point de fusion: –65 °C Densité: 0,93 g/cm³ Point éclair: 37 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008592 Numéro CAS: 96-05-9 UN: 2929 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤30 APHA |
Stabilizer | 200 to 250 ppm MEHQ |
Acids | ≤0.05 % |