Imprimer
Aldosterone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
215360050 215360250 215361000
ACRO215360050EA 167 EUR
ACRO215360050 ACRO215360250 ACRO215361000
Aldosterone 98%
Aldosterone
CAS No.: 52-39-1
Formule: C₂₁H₂₈O₅
Point de fusion: 166,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051136
Numéro CAS: 52-39-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +150° to +162° (20°C, 589 nm) (c=0.1, CHCl3)