Amidon (de la patate) pour biochimie, pour l'électrophorèse, hydrolysé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
(C₆H₁₀O₅)n Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00082026 Numéro CAS: 9005-25-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤20 % |
Gel strength | passes test |
Residue after ignition | ≤1 % |