Imprimer
Chlorhexidine diacetate hydrate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
214980050 214980250
ACRO214980050EA 79.7 EUR
ACRO214980050 ACRO214980250
Chlorhexidine diacetate hydrate 98%
Chlorhexidine diacetate hydrate
Appearance: White to off-white Powder
Formule: C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀·2C₂H₄O₂·xH₂O
Point de fusion: 153…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150042
Numéro CAS: 206986-79-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3.5 % (105°C)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)