Imprimer
Solvent Blue 38, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Direct Blue 86, C.I. 74180, Luxol® Fast Blue MBSN
212170250 212171000
ACRO212170250EA 101 EUR
ACRO212170250 ACRO212171000
Solvent Blue 38, pur
Solvent Blue 38
CAS No.: 1328-51-4
Formule: C32H12CuN8Na2O6S2
Poids moléculaire: 778.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071424
Numéro CAS: 1328-51-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies