Imprimer
Potassium hydrogen monopersulphate >4,5% (oxygène actif), très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
211360010 211361000 211360025
ACRO211360010EA 112 EUR
ACRO211360010 ACRO211361000 ACRO211360025
Potassium hydrogen monopersulphate >4,5% (oxygène actif), très pur
Potassium hydrogen monopersulphate
CAS No.: 37222-66-5
Formule: H₃K₅O₁₈S₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040551
Numéro CAS: 37222-66-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline or granular powder
Water ≤0.5 %
Titration ≥4.5 % (Active oxygen)