Imprimer
Lawesson's reagent 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-2,4-dithioxo-1,3,2,4- dithiadiphosphetane, 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-Disulphide
210890250 210891000 210895000
ACRO210890250EA 68.7 EUR
ACRO210890250 ACRO210891000 ACRO210895000
Lawesson's reagent 99%
Lawesson's reagent
CAS No.: 19172-47-5
Formule: C₁₄H₁₄O₂P₂S₄
Poids moléculaire: 404.45 g/mol
Point de fusion: 228…231 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005171
Numéro CAS: 19172-47-5
UN: 3134
ADR: 4.3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 226 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %