Imprimer
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis(acetonitrile)-palladium(II) chloride, Palladium(II) chloride diacetonitrile complex, Dichlorobis(acetonitrile)palladium(II)
209455000 209450050
ACRO209455000EA 119 EUR
ACRO209455000 ACRO209450050
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 99%
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride
Appearance: Orange to rust brown Crystalline powder
Formule: C₄H₆Cl₂N₂Pd
Poids moléculaire: 259.43 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013122
Numéro CAS: 14592-56-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to rust brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %