Imprimer
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bis(triphenylphosphine)palladium(II) acetate, Bis(acetato)bis(triphenylphosphine)palladium(II), Diacetatobis(triphenylphosphine)palladium(II)
209270010 209270050
209270010.EA 97.4 EUR
209270010. 209270050.
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate 99%
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate
Appearance: Yellow Powder
Formule: C₄₀H₃₆O₄P₂Pd
Poids moléculaire: 749.09 g/mol
Point de fusion: 136 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010013
Numéro CAS: 14588-08-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥14 % (Pd)