beta-Alanyl-L-histidine
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 305-84-0
- Infrared spectrum: Conforms
- Water: ≤1%
- Specific optical rotation: 20,0 to 22,0° (20 °C, 589 nm) (c=2, water)
- Melting point: 253 °C (dec.)