Imprimer
(±)-Propranolol hydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
207320050 207320250 207321000
ACRO207320050EA 112 EUR
ACRO207320050 ACRO207320250 ACRO207321000
(±)-Propranolol hydrochloride 99%
(±)-Propranolol hydrochloride
CAS No.: 318-98-9
Formule: C₁₆H₂₁NO₂·HCl
Point de fusion: 163…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012558
Numéro CAS: 318-98-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 166 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %