DL-Isocitric acid, trisodium salt hydrate 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formule:
C₆H₅Na₃O₇·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149284 Numéro CAS: 1637-73-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤20 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥94 % (On dry substance) |