Imprimer
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Imidazoleacetic acid hydrochloride, Imidazole-4-acetic acid monohydrochloride
204960010 204960050
ACRO204960010EA 117 EUR
ACRO204960010 ACRO204960050
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 99%
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
CAS No.: 3251-69-2
Formule: C₅H₇ClN₂O₂
Poids moléculaire: 162.58 g/mol
Point de fusion: 218…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012698
Numéro CAS: 3251-69-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 221 to 225 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %