Imprimer
Sodium glycinate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium 2-aminoacetate, Glycine sodium salt, Glycine, sodium salt, Aminodiacetic acid sodium salt
204591000 204595000
ACRO204591000EA 106 EUR
ACRO204591000 ACRO204595000
Sodium glycinate 99%
Sodium glycinate
CAS No.: 6000-44-8
Formule: C₂H₄NNaO₂
Poids moléculaire: 97.049 g/mol
Point de fusion: 197…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062543
Numéro CAS: 6000-44-8
EINECS: 227-842-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 % (K.F.)
UV transmittance ≥94.0 % (c=5, H2O, 400 nm) 1 cm cell
pH 11.1 to 12.0 (10 % in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %