Imprimer
Leuco crystal violet 99%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,4',4''-Methanetriyltris(N,N-dimethylaniline), Tris(4-dimethylaminophenyl)methane, 4,4',4''-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline)
204330250 204330050
ACRO204330250EA 212 EUR
ACRO204330250 ACRO204330050
Leuco crystal violet 99%, pur
Leuco crystal violet
Appearance: White to light grey to light violet Powder
Formule: C₂₅H₃₁N₃
Poids moléculaire: 373.54 g/mol
Point de fusion: 175…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008314
Numéro CAS: 603-48-5
UN: 3077
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light grey to light violet Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
HPLC ≥98.5 %