Cyclophosphamide monohydrate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Appearance: White to off-white Crystalline powder or crystals
Formule:
C₇H₁₇Cl₂N₂O₃P Point de fusion: 49…53 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00149395 Numéro CAS: 6055-19-2 UN: 3464 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 53 °C |
Water | 5.5 to 7.5 % (K.F.) |
HPLC | ≥96.0 % (ELSD) |