Imprimer
Amberlite® XAD-7 HP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Amberlite® XAD7HP
202241000 202245000 202240025
ACRO202241000EA 52.4 EUR
ACRO202241000 ACRO202245000 ACRO202240025
Amberlite® XAD-7 HP
Amberlite® XAD-7 HP
CAS No.: 37380-43-1
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132705
Numéro CAS: 37380-43-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to pink-beige Beads
Particle size ≤8.0 % (> 1.180 mm)
Harmonic mean size 0.430 to 0.690 mm
Uniformity coefficient ≤2.0
TOC-AFNOR test ≤10 ppm (total)
Moisture holding capacity 61.0 to 69.0 %