Amberlite® XAD4
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 9003-69-4
Température de stockage:
Ambient |
Numéro MDL:
MFCD00132704 Numéro CAS: 9003-69-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Beads |
Particle size | ≤5.0 % (> 1.180 mm) |
Harmonic mean size | 0.490 to 0.690 mm |
Uniformity coefficient | ≤2.0 |
Moisture holding capacity | 54.0 to 60.0 % |
Ponceau dye test | ≤1.0 |
Sodium chloride (NaCl) | 20.0 to 32.0 g/l |