Imprimer
Pararosaniline base
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tris(4-aminophenyl)methanol, Paramagenta, p-Rosaniline, Parafuchsin, Pararosaniline base
201550100 201550500
ACRO201550100EA 86.9 EUR
ACRO201550100 ACRO201550500
Pararosaniline base
Pararosaniline
CAS No.: 467-62-9
Formule: C₁₉H₁₉N₃O
Point de fusion: 205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036222
Numéro CAS: 467-62-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies